Print…
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 128 EUR
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₁H₇ClF₃N
Ponto de ebulição: 60 °C/0,2mmHg
Ponto de Fusão: 22…24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448258
Número CAS: 1701-25-3