Print…
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 43.5 EUR
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrFN
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11053791
Número CAS: 220513-46-2