Print…
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4904-1G PC4904-5G PC4904-100MG
APOSPC4904-1GEA 306 EUR
APOSPC4904-1G APOSPC4904-5G APOSPC4904-100MG
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142047
Número CAS: 144061-14-3