Print…
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 0 EUR
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Fórmula: C₅H₉F₃O
Ponto de ebulição: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00462511
Número CAS: 382-02-5