Print…
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49037-1G PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA 270 EUR
APOSPC49037-1G APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Fórmula: C₃H₆F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704575
Número CAS: 1033906-44-3