Print…
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-250MGEA 281 EUR
APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 218.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261256
Número CAS: 935534-48-8