Print…
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4901-10G PC4901-1G PC4901-5G
APOSPC4901-10GEA 800 EUR
APOSPC4901-10G APOSPC4901-1G APOSPC4901-5G
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₆FNO₃
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00664293
Número CAS: 303139-43-7