Print…
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC49001-1G PC49001-250MG
APOSPC49001-1GEA 58 EUR
APOSPC49001-1G APOSPC49001-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₆F₃N₃
Peso Molecular: 201.148 g/mol
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426695
Número CAS: 2250-55-7