Print…
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4896-10G PC4896-1G PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA 582 EUR
APOSPC4896-10G APOSPC4896-1G APOSPC4896-5G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀FNO₃
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00119045
Número CAS: 69065-91-4