Print…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 65.4 EUR
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno 98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno
Fórmula: C₇H₄F₃I
Ponto de ebulição: 185…186 °C/745mmHg
Ponto de Fusão: 17…17,5 °C
Densidade: 1,851 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039398
Número CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4