Print…
α,α,α-Trifluoro-3-iodotolueno 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4891-100G PC4891-1KG
APOSPC4891-100GEA 125 EUR
APOSPC4891-100G APOSPC4891-1KG
α,α,α-Trifluoro-3-iodotolueno 97%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotolueno
Fórmula: C₇H₄F₃I
Ponto de ebulição: 82 °C/25mmHg
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,887 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001049
Número CAS: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8,II