Print…
α,α,α-Trifluoro-2-iodotolueno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA 38 EUR
APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotolueno 98%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotolueno
Fórmula: C₇H₄F₃I
Ponto de ebulição: 197…198 °C
Densidade: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001041
Número CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
UN: 3265
ADR: 8,II