Print…
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 319 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Grau técnico
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de ebulição: 227
Ponto de Fusão: 13
Densidade: 1.555
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190103
Número CAS: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8 II