Print…
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC48834-1G PC48834-5G
APOSPC48834-1GEA 0 EUR
APOSPC48834-1G APOSPC48834-5G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366521
Número CAS: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III