Print…
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 533 EUR
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Fórmula: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00141695
Número CAS: 338979-08-1