Print…
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium hexafluorophosphate
PC48805-100G PC48805-25G
APOSPC48805-100GEA 0 EUR
APOSPC48805-100G APOSPC48805-25G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate, Grau técnico
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24368564
Número CAS: 1075198-30-9