Print…
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Peso Molecular: 169.1282 g/mol
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236225
Número CAS: 97582-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III