Print…
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48786-1G PC48786-25G PC48786-5G
APOSPC48786-1GEA 0 EUR
APOSPC48786-1G APOSPC48786-25G APOSPC48786-5G
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09996896
Número CAS: 444581-46-8