Print…
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,4-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,4-Difluoro-m-tolualdehyde
PC48740-1G PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA 88.6 EUR
APOSPC48740-1G APOSPC48740-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O
Peso Molecular: 156.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777152
Número CAS: 847502-88-9