Print…
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 190 EUR
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00170930
Número CAS: 57478-19-0