Print…
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4872-1G PC4872-5G
APOSPC4872-1GEA 109 EUR
APOSPC4872-1G APOSPC4872-5G
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Indium(III) trifluoroacetate
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050940
Número CAS: 36554-90-2