Print…
Indium(III) fluoride, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 919 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III) fluoride, anidro 99%
Indium(III) fluoride
Fórmula: F₃In
Ponto de Fusão: 1170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016149
Número CAS: 7783-52-0