Print…
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 36.4 EUR
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042315
Número CAS: 33252-63-0