Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC48678-25G PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA 29 EUR
APOSPC48678-25G APOSPC48678-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Grau técnico
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061094
Número CAS: 657-06-7