Print…
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline, 6-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 29 EUR
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 229.16 g/mol
Ponto de Fusão: 233…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219858
Número CAS: 175203-87-9