Print…
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₃
Ponto de Fusão: 178…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037578
Número CAS: 575-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III