Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48622-1G PC48622-250MG
APOSPC48622-1GEA 0 EUR
APOSPC48622-1G APOSPC48622-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₇BClFO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12026085
Número CAS: 1073339-13-5