Print…
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 36.4 EUR
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fórmula: C6H3F3N2O3
Ponto de Fusão: 158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276983
Número CAS: 99368-66-8