Print…
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC4861-1G PC4861-5G
APOSPC4861-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃F₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 189…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153193
Número CAS: 33252-64-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III