Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 135…138 °C/0,01mmHg
Ponto de Fusão: 72…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014714
Número CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III