Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 42.2 EUR
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 92…94 °C/12mmHg
Densidade: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009791
Número CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9