Print…
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 58 EUR
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₁H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 125…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276592
Número CAS: 1701-19-5