Print…
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 109 EUR
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂ClF₃O₂
Peso Molecular: 210.54 g/mol
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153101
Número CAS: 101513-77-3