Print…
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48522-1G PC48522-25G PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48522-1G APOSPC48522-25G APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃I
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08543938
Número CAS: 481075-58-5