Print…
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC48517-25G PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA 27.7 EUR
APOSPC48517-25G APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₃IO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07369009
Número CAS: 883546-30-3