Print…
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 58 EUR
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Fórmula: C₈H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878418
Número CAS: 951885-64-6