Print…
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexadecafluoroheptane
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 235 EUR
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Fórmula: C₇F₁₆
Peso Molecular: 388.05 g/mol
Ponto de ebulição: 80…82 °C
Densidade: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040339
Número CAS: 335-57-9