Print…
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium hexafluorophosphate
PC48468-100G PC48468-25G PC48468-5G
APOSPC48468-100GEA 203 EUR
APOSPC48468-100G APOSPC48468-25G APOSPC48468-5G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24368564
Número CAS: 1075198-30-9