Print…
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 23.2 EUR
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112501
Número CAS: 884494-38-6