Print…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835318
Número CAS: 157026-18-1