Print…
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 190 EUR
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16875639
Número CAS: 1018678-50-6