Print…
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 39.3 EUR
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699114
Número CAS: 158579-80-7