Print…
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48400-1G PC48400-25G PC48400-5G
APOSPC48400-1GEA 81.7 EUR
APOSPC48400-1G APOSPC48400-25G APOSPC48400-5G
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411632
Número CAS: 1514-96-1