Print…
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 183 EUR
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 49 °C/0.4mmHg
Ponto de Fusão: 38…43 °C
Ponto de Inflamação: 92.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001155
Número CAS: 92814-00-1
UN: 3261
ADR: 8 II