Print…
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 389 EUR
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂Br₂F₄
Peso Molecular: 321.89 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800679
Número CAS: 1027511-90-5