Print…
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 58 EUR
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Fórmula: C₅H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265437
Número CAS: 1480-96-2