Print…
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 575 EUR
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 49 °C/5mmHg
Densidade: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12789673
Número CAS: 434-42-4