Print…
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 74.1 EUR
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₆FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031763
Número CAS: 877264-43-2