Print…
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
PC48322-1G PC48322-5G PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48322-1G APOSPC48322-5G APOSPC48322-10G
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12965043
Número CAS: 1202897-48-0