Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 0 EUR
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 114…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208178
Número CAS: 23228-45-7